Stampa…
2-Nitro-m-anisic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR322422-25G OR322422-5G
APOSOR322422-25GEA 120 EUR
APOSOR322422-25G APOSOR322422-5G
2-Nitro-m-anisic acid
2-Nitro-m-anisic acid
Formula: C₈H₇NO₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007143
CAS Number: 4920-80-3