Stampa…
2-Methoxy-4-vinylphenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-5-vinylanisole
OR322411-1G OR322411-5G OR322411-25G
APOSOR322411-1GEA 43.5 EUR
APOSOR322411-1G APOSOR322411-5G APOSOR322411-25G
2-Methoxy-4-vinylphenol
2-Methoxy-4-vinylphenol
Formula: C₉H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 108…110 °C
Punto di fusione: 25…29 °C
Densità: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015437
CAS Number: 7786-61-0