Stampa…
4-Methyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)pentanoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32241-1G OR32241-5G
APOSOR32241-1GEA 180 EUR
APOSOR32241-1G APOSOR32241-5G
4-Methyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)pentanoic acid 95%
4-Methyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)pentanoic acid
Formula: C₁₄H₁₇NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02082683
CAS Number: 298700-70-6