Stampa…
2-[(6-chloropyridazin-3-yl)amino]ethanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32239-1G OR32239-5G
APOSOR32239-1GEA 219 EUR
APOSOR32239-1G APOSOR32239-5G
2-[(6-chloropyridazin-3-yl)amino]ethanol 95%
2-[(6-chloropyridazin-3-yl)amino]ethanol
Formula: C₆H₈ClN₃O
Peso molecolare: 173,6 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 51947-89-8