Stampa…
2,5-Dimethylresorcinol
Fornitore: Apollo Scientific
OR322380-1G OR322380-250MG OR322380-5G
APOSOR322380-1GEA 976 EUR
APOSOR322380-1G APOSOR322380-250MG APOSOR322380-5G
2,5-Dimethylresorcinol
2,5-Dimethylresorcinol
Formula: C₈H₁₀O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134473
CAS Number: 488-87-9