Stampa…
3-Pyrid-2-ylbenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Pyridin-2-yl)benzoic acid
OR322374-1G OR322374-5G
APOSOR322374-1GEA 52.2 EUR
APOSOR322374-1G APOSOR322374-5G
3-Pyrid-2-ylbenzoic acid 98%
3-Pyrid-2-ylbenzoic acid
Formula: C₁₂H₉NO₂
Punto di fusione: 207 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05864807
CAS Number: 4467-07-6