4-(Chloromethyl)-5-methyl-2-phenyloxazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR322355-250MG
OR322355-1G
APOSOR322355-250MGEA
134
EUR
APOSOR322355-250MG
APOSOR322355-1G
4-(Chloromethyl)-5-methyl-2-phenyloxazole
4-(Chloromethyl)-5-methyl-2-phenyloxazole
Formula:
C₁₁H₁₀ClNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00800940 CAS Number: 103788-61-0 |