Stampa…
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR322352-1KG OR322352-500G OR322352-100G
APOSOR322352-1KGEA 69.6 EUR
APOSOR322352-1KG APOSOR322352-500G APOSOR322352-100G
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Formula: C₆H₁₂N₂
Punto di ebollizione: 174 °C/760mmHg
Punto di fusione: 156…159 °C
Densità: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006689
CAS Number: 280-57-9
UN: 1325
ADR: 4.1,II