Stampa…
4-(Morpholinomethyl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR322351-1G OR322351-5G
APOSOR322351-1GEA 21.9 EUR
APOSOR322351-1G APOSOR322351-5G
4-(Morpholinomethyl)aniline
4-(Morpholinomethyl)aniline
Formula: C₁₁H₁₆N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03659020
CAS Number: 51013-67-3