Stampa…
5-Chloro-2-nitro-p-toluidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-4-methyl-2-nitroaniline
OR322344-25G OR322344-5G
APOSOR322344-25GEA 203 EUR
APOSOR322344-25G APOSOR322344-5G
5-Chloro-2-nitro-p-toluidine 95%
5-Chloro-2-nitro-p-toluidine
Formula: C₇H₇ClN₂O₂
Peso molecolare: 186,60 g/mol
Punto di fusione: 159…163 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00034066
CAS Number: 7149-80-6