4-Chloro-2-nitrobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR322327-25G
OR322327-5G
APOSOR322327-25GEA
223
EUR
APOSOR322327-25G
APOSOR322327-5G
4-Chloro-2-nitrobenzaldehyde 98%
4-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
Formula:
C₇H₄ClNO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00056104 CAS Number: 5551-11-1 |