Stampa…
5-Bromothiophene-2-carboxaldoxime
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromothiophene-2-carbaldehyde oxime
OR322321-500MG OR322321-1G
APOSOR322321-500MGEA 51 EUR
APOSOR322321-500MG APOSOR322321-1G
5-Bromothiophene-2-carboxaldoxime
5-Bromothiophene-2-carboxaldoxime
Formula: C₅H₄BrNOS
Peso molecolare: 206,06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00126375
CAS Number: 2160-63-6