Stampa…
(S)-(-)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (S)-1-(4-Bromophenyl)ethanamine, (S)-(-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine
OR322311-5G OR322311-25G
APOSOR322311-5GEA 78.6 EUR
APOSOR322311-5G APOSOR322311-25G
(S)-(-)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
(S)-(-)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
Formula: C₈H₁₀BrN
Peso molecolare: 200,08 g/mol
Punto di ebollizione: 140…145 °C/30mmHg
Punto di fusione: –25 °C
Densità: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066026
CAS Number: 27298-97-1
UN: 3265
ADR: 8,III