Stampa…
3-Hydroxy-7-methoxy-2-naphthoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Hydroxy-7-methoxy-2-naphthalenecarboxylic Acid
OR322304-5G OR322304-1G
APOSOR322304-5GEA 36.4 EUR
APOSOR322304-5G APOSOR322304-1G
3-Hydroxy-7-methoxy-2-naphthoic acid
3-Hydroxy-7-methoxy-2-naphthoic acid
Formula: C₁₂H₁₀O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059082
CAS Number: 143355-56-0