Stampa…
Boc-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR322299-1G OR322299-250MG
APOSOR322299-1GEA 80 EUR
APOSOR322299-1G APOSOR322299-250MG
Boc-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
Boc-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
Formula: C₁₇H₂₃NO₄
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00673774
CAS Number: 167262-68-2