Stampa…
3-Oxo-3,4-dihydroquinoxaline-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Hydroxy-2-quinoxalinecarboxylic acid
OR322298-1G OR322298-100MG OR322298-250MG OR322298-500MG
APOSOR322298-1GEA 87.3 EUR
APOSOR322298-1G APOSOR322298-100MG APOSOR322298-250MG APOSOR322298-500MG
3-Oxo-3,4-dihydroquinoxaline-2-carboxylic acid
3-Oxo-3,4-dihydroquinoxaline-2-carboxylic acid
Formula: C9H6N2O3
Punto di fusione: 267…268 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 1204-75-7