Stampa…
3-Bromophenetole
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromophenyl ethyl ether, 1-Bromo-3-ethoxybenzene
OR322269-100G OR322269-25G OR322269-5G
APOSOR322269-100GEA 314 EUR
APOSOR322269-100G APOSOR322269-25G APOSOR322269-5G
3-Bromophenetole
3-Bromophenetole
Formula: C₈H₉BrO
Peso molecolare: 201,06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00274287
CAS Number: 2655-84-7