Stampa…
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR322260-100G OR322260-25G
APOSOR322260-100GEA 289 EUR
APOSOR322260-100G APOSOR322260-25G
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde 97%
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde
Formula: C₁₉H₁₅OP
Punto di fusione: 112…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013367
CAS Number: 50777-76-9