Stampa…
3-Phenylpropiolaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Phenylpropargyl aldehyde
OR322250-1G OR322250-5G
APOSOR322250-1GEA 56.8 EUR
APOSOR322250-1G APOSOR322250-5G
3-Phenylpropiolaldehyde 98%
3-Phenylpropiolaldehyde
Formula: C₉H₆O
Peso molecolare: 130,15 g/mol
Punto di ebollizione: 118 °C/13mmHg
Densità: 1,064 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 94 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006995
CAS Number: 2579-22-8
EINECS: 219-942-0