Stampa…
3-(Dimethylamino)benzoyl chloride hydrochloride 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR322248-1G OR322248-250MG OR322248-5G
APOSOR322248-1GEA 0 EUR
APOSOR322248-1G APOSOR322248-250MG APOSOR322248-5G
3-(Dimethylamino)benzoyl chloride hydrochloride 90%
3-(Dimethylamino)benzoyl chloride hydrochloride
Formula: C₉H₁₁Cl₂NO
Peso molecolare: 220,1 g/mol
Punto di fusione: 131…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19442144
CAS Number: 117500-61-5
UN: 3261
ADR: 8,II