Stampa…
4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR322238-1G OR322238-25G OR322238-5G
APOSOR322238-1GEA 24.8 EUR
APOSOR322238-1G APOSOR322238-25G APOSOR322238-5G
4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde 99%
4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₈O₂
Peso molecolare: 136,1479 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012360
CAS Number: 15174-69-3