Stampa…
4-Nitropyrocatechol
Fornitore: Apollo Scientific
OR322229-100G OR322229-25G
APOSOR322229-100GEA 469 EUR
APOSOR322229-100G APOSOR322229-25G
4-Nitropyrocatechol
4-Nitropyrocatechol
Formula: C₆H₅NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007242
CAS Number: 3316-09-4