Stampa…
N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR322228-100G OR322228-25G
APOSOR322228-100GEA 24.8 EUR
APOSOR322228-100G APOSOR322228-25G
N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide 97%
N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide
Formula: C₁₂H₁₁NO₅
Punto di fusione: 80…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005513
CAS Number: 13139-17-8