4,5-Dimethyl-2-isobutylthiazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR322222-1G
OR322222-5G
APOSOR322222-1GEA
102
EUR
APOSOR322222-1G
APOSOR322222-5G
4,5-Dimethyl-2-isobutylthiazole
4,5-Dimethyl-2-isobutylthiazole
Formula:
C₉H₁₅NS Peso molecolare: 169,28 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00053136 CAS Number: 53498-32-1 |