Stampa…
(S)-Methyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: L-Methyl phenylalanate hydrochloride, H-Phe-OMe·HCl
OR322217-100G OR322217-25G OR322217-500G
APOSOR322217-100GEA 171 EUR
APOSOR322217-100G APOSOR322217-25G APOSOR322217-500G
(S)-Methyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride 98%
(S)-Methyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₄ClNO₂
Peso molecolare: 215,68 g/mol
Punto di fusione: 158…162 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012489
CAS Number: 7524-50-7