Stampa…
N-Ethylglycine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Ethylamino)acetic acid, N-Et-Gly-OH
OR322207-1G OR322207-5G
APOSOR322207-1GEA 139 EUR
APOSOR322207-1G APOSOR322207-5G
N-Ethylglycine
N-Ethylglycine
Formula: C₄H₉NO₂
Peso molecolare: 103,12 g/mol
Punto di fusione: 190 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037794
CAS Number: 627-01-0