Stampa…
1-Adamantyl isocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Isocyanic acid 1-Adamantyl Ester, 1-Adamantyl Isocyanate
OR322196-250MG OR322196-5G
APOSOR322196-250MGEA 58.2 EUR
APOSOR322196-250MG APOSOR322196-5G
1-Adamantyl isocyanate
1-Adamantyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Formula: C₁₁H₁₅NO
Punto di fusione: 147 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134405
CAS Number: 4411-25-0