Stampa…
6-Methoxy-m-cresol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR322195-100G OR322195-25G
APOSOR322195-100GEA 0 EUR
APOSOR322195-100G APOSOR322195-25G
6-Methoxy-m-cresol 98%
6-Methoxy-m-cresol
Formula: C₈H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 115…117 °C
Punto di fusione: 35…39 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040901
CAS Number: 1195-09-1