Stampa…
2-Methoxybiphenyl-3-isothiocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (2-Methoxy-5-phenyl)phenyl isothiocyanate
OR322188-1G OR322188-10G OR322188-5G
APOSOR322188-1GEA 75.7 EUR
APOSOR322188-1G APOSOR322188-10G APOSOR322188-5G
2-Methoxybiphenyl-3-isothiocyanate
2-Methoxybiphenyl-3-isothiocyanate
Formula: C₁₄H₁₁NOS
Peso molecolare: 241,31 g/mol
Punto di fusione: 78…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041078
CAS Number: 206761-68-4
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III