Stampa…
4-(Methylthio)benzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (4-(Methylthio)phenyl)methanamine
OR322186-1G OR322186-5G
APOSOR322186-1GEA 59.6 EUR
APOSOR322186-1G APOSOR322186-5G
4-(Methylthio)benzylamine
4-(Methylthio)benzylamine
Formula: C₈H₁₁NS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01310831
CAS Number: 83171-39-5