Stampa…
5-Chloro-2-phenylimidazole-4-carboxaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32218-25G OR32218-5G
APOSOR32218-25GEA 455 EUR
APOSOR32218-25G APOSOR32218-5G
5-Chloro-2-phenylimidazole-4-carboxaldehyde 95%
5-Chloro-2-phenylimidazole-4-carboxaldehyde
Formula: C₁₀H₇ClN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01935953
CAS Number: 60367-52-4