Stampa…
4-Chloro-2,6-xylenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR322178-1G OR322178-5G OR322178-25G
APOSOR322178-1GEA 16.1 EUR
APOSOR322178-1G APOSOR322178-5G APOSOR322178-25G
4-Chloro-2,6-xylenol 98%
4-Chloro-2,6-xylenol
Formula: C₈H₉ClO
Peso molecolare: 156,61 g/mol
Punto di fusione: 81…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020138
CAS Number: 1123-63-3