Stampa…
5-Amino-3-ethyl-1,2,4-thiadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR322175-1G OR322175-100MG OR322175-250MG OR322175-2.5G
APOSOR322175-1GEA 171 EUR
APOSOR322175-1G APOSOR322175-100MG APOSOR322175-250MG APOSOR322175-2.5G
5-Amino-3-ethyl-1,2,4-thiadiazole
5-Amino-3-ethyl-1,2,4-thiadiazole
Formula: C₄H₇N₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 17467-41-3