1,3-Dichloroisoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₅Cl₂N Punto di fusione: 121…122 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00034750 CAS Number: 7742-73-6 |