Stampa…
Margaric acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Heptadecanoic acid, Heptadecylic acid
OR322165-25G OR322165-5G
APOSOR322165-25GEA 125 EUR
APOSOR322165-25G APOSOR322165-5G
Margaric acid
Margaric acid
Formula: C₁₇H₃₄O₂
Peso molecolare: 270,46 g/mol
Punto di ebollizione: 227 °C/100mmHg
Punto di fusione: 59…61 °C
Densità: 0,853 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002751
CAS Number: 506-12-7
EINECS: 208-027-1