Stampa…
2-Chloroethyl isothiocyanate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR322152-1G OR322152-5G
APOSOR322152-1GEA 68.3 EUR
APOSOR322152-1G APOSOR322152-5G
2-Chloroethyl isothiocyanate 97%
2-Chloroethyl isothiocyanate
Formula: C₃H₄ClNS
Punto di ebollizione: 79…80 °C/13mmHg
Densità: 1,265 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041125
CAS Number: 6099-88-3
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II