Stampa…
3-Brompropylamine hydrobromide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR322151-100G OR322151-500G OR322151-25G
APOSOR322151-100GEA 31.9 EUR
APOSOR322151-100G APOSOR322151-500G APOSOR322151-25G
3-Brompropylamine hydrobromide
3-Brompropylamine hydrobromide
Formula: BrH₂CCH₂CH₂NH₃Br
Punto di fusione: 171…174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012912
CAS Number: 5003-71-4
EINECS: 225-675-0