Stampa…
1-Bromo-4-methylcyclohexane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR322145-5G OR322145-1G
APOSOR322145-5GEA 210 EUR
APOSOR322145-5G APOSOR322145-1G
1-Bromo-4-methylcyclohexane 97%
1-Bromo-4-methylcyclohexane
Formula: C₇H₁₃Br
Peso molecolare: 177,08 g/mol
Punto di ebollizione: 94…96 °C/50mmHg
Densità: 1,262 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014282
CAS Number: 6294-40-2