Stampa…
Acido p-toluensolfonico monoidrato 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR322135-100G OR322135-500G
APOSOR322135-100GEA 21.9 EUR
APOSOR322135-100G APOSOR322135-500G
Acido p-toluensolfonico monoidrato 99%
Acido p-toluensolfonico monoidrato
Formula: C₇H₈O₃S·1H₂O
Punto di ebollizione: 140 °C/20mmHg
Punto di fusione: 103…106 °C
Densità: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142137
CAS Number: 6192-52-5
UN: 2585
ADR: 8,III