Stampa…
3-Amino-6-chloropyridine-2-carboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR322132-1G OR322132-25G OR322132-5G
APOSOR322132-1GEA 27.3 EUR
APOSOR322132-1G APOSOR322132-25G APOSOR322132-5G
3-Amino-6-chloropyridine-2-carboxamide
3-Amino-6-chloropyridine-2-carboxamide
Formula: C₆H₆ClN₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09750671
CAS Number: 175358-01-7