Stampa…
N,N'-Dimethylethylendiamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR322130-25G OR322130-5G OR322130-100G
APOSOR322130-25GEA 30.6 EUR
APOSOR322130-25G APOSOR322130-5G APOSOR322130-100G
N,N'-Dimethylethylendiamine 95%
N,N'-Dimethylethylendiamine
Formula: C₄H₁₂N₂
Punto di ebollizione: 118…119 °C
Densità: 0,818 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 26 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008290
CAS Number: 110-70-3
EINECS: 230-793-3
UN: 2734
ADR: 8+3,II