Ethyl-5-methylindole-2-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Ethyl 5-methylindole-2-carboxylate
OR322120-10G
OR322120-5G
OR322120-1G
APOSOR322120-10GEA
137
EUR
APOSOR322120-10G
APOSOR322120-5G
APOSOR322120-1G
Ethyl-5-methylindole-2-carboxylate 97%
Ethyl-5-methylindole-2-carboxylate
Formula:
C₁₂H₁₃NO₂ Peso molecolare: 203,24 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00022703 CAS Number: 16382-15-3 |