1-Allyl-1H-indole-2,3-dione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Allyl-2,3-indolinedione, 1-Allylindole-2,3-dione, 1-Allylisatin
OR32212-1G
OR32212-5G
OR32212-25G
APOSOR32212-1GEA
176
EUR
APOSOR32212-1G
APOSOR32212-5G
APOSOR32212-25G
1-Allyl-1H-indole-2,3-dione 95%
1-Allyl-1H-indole-2,3-dione
Formula:
C₁₁H₉NO₂ Peso molecolare: 187,2 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00224218 CAS Number: 830-74-0 |