Stampa…
(S)-(-)-2-Acetoxypropionic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR322114-1G OR322114-5G
APOSOR322114-1GEA 0 EUR
APOSOR322114-1G APOSOR322114-5G
(S)-(-)-2-Acetoxypropionic acid
(S)-(-)-2-Acetoxypropionic acid
Formula: C₅H₈O₄
Punto di ebollizione: 142 °C/20mmHg
Densità: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191370
CAS Number: 6034-46-4