Stampa…
4-(N-Boc-aminomethyl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
OR322111-5G OR322111-25G
APOSOR322111-5GEA 72.5 EUR
APOSOR322111-5G APOSOR322111-25G
4-(N-Boc-aminomethyl)aniline
4-(N-Boc-aminomethyl)aniline
Formula: C₁₂H₁₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03001716
CAS Number: 94838-55-8