Stampa…
1-[3-(4-Chlorophenyl)-5-isoxazolyl]-1-ethanone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32211-1G OR32211-5G
APOSOR32211-1GEA 444 EUR
APOSOR32211-1G APOSOR32211-5G
1-[3-(4-Chlorophenyl)-5-isoxazolyl]-1-ethanone 97%
1-[3-(4-Chlorophenyl)-5-isoxazolyl]-1-ethanone
Formula: C₁₁H₈ClNO₂
Peso molecolare: 221,64 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00662755
CAS Number: 37091-33-1