4-Nitrofenolo 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₅NO₃ Punto di ebollizione: 279 °C Punto di fusione: 114 °C Densità: 1,48 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 169 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007331 CAS Number: 100-02-7 UN: 1663 ADR: 6.1,III |