Stampa…
Dietile ossalato 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Oxalic acid diethyl ester
OR322087-10KG OR322087-2.5KG OR322087-500G
APOSOR322087-10KGEA 343 EUR
APOSOR322087-10KG APOSOR322087-2.5KG APOSOR322087-500G
Dietile ossalato 99%
Dietile ossalato
Formula: C₆H₁₀O₄
Peso molecolare: 146,14 g/mol
Punto di ebollizione: 185 °C
Punto di fusione: –41 °C
Densità: 1,076 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009119
CAS Number: 95-92-1
EINECS: 202-464-1