Stampa…
1-Naphthyl isothiocyanate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR322081-25G OR322081-5G
APOSOR322081-25GEA 340 EUR
APOSOR322081-25G APOSOR322081-5G
1-Naphthyl isothiocyanate 98%
1-Naphthyl isothiocyanate
Formula: C₁₁H₇NS
Peso molecolare: 185,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003882
CAS Number: 551-06-4