Stampa…
1-(4-Methylbenzyl)-1H-indole-2,3-dione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32208-1G OR32208-5G
APOSOR32208-1GEA 180 EUR
APOSOR32208-1G APOSOR32208-5G
1-(4-Methylbenzyl)-1H-indole-2,3-dione 95%
1-(4-Methylbenzyl)-1H-indole-2,3-dione
Formula: C₁₆H₁₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00141570
CAS Number: 79183-26-9